Learn More
Thermo Scientific Chemicals Coloration Giemsa, coloration biologique à haute pureté, substances
Code produit. 10736001 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10736001
Marque: Thermo Scientific Chemicals 153230050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51811-82-6 | C14H14ClN3S | 291.80 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51811-82-6
Formule moléculaire C14H14ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 291.80
Numéro MDL MFCD00012112,MFCD00081642
Clé InChI NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 13735
Nom IUPAC (7-aminophénothiazin-3-ylidène)-diméthylazanium ; chlorure
SMILES [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Spécification
Absorbance 950 min. (in MeOH, on dried substance), 600 min. (in MeOH, on dried substance) A (1%/1cm)
Nom chimique ou matériau Giemsa Stain
Point de fusion 300.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Spectre IR Authentique
Lambda max. 640 to 650nm (in MeOH), 520 to 525nm (in MeOH)
Perte à la dessiccation 10% max. (110°C)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Noir à vert
Quantité 5 g
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Giemsa Stain