Learn More
Coloration Giemsa, pur, certifié, Fisher Chemical
Code produit 10244530 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10244530 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10244530 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur G/0275/46
 Article restreint
En stock
Spécification
CAS 51811-82-6
Couleur Vert foncé
Format Solide en poudre
Point de fusion 300 °C/572 °F
Conditionnement Cuve en verre
Quantité 25 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • Giemsa Stain