Learn More
MedChemExpress Gigantol
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 274.31 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 67884-30-4 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 99.79% |
| Solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (364.55 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (182.28 mM∣Need ultrasonic) |
| Cible | Wnt |
| Quantité | 100 mg |