Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Couvercle de bassin de lit
Code produit 17928641
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17928641 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17928641 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G101390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.05€
    5.37€ / 1 pièces
    Économisez 2.68€
    33% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Gilactiv™ Le couvercle du bassin de lit est traité avec le traitement exclusif Sanitized™ une technologie qui protège la surface du couvercle contre les virus et les bactéries.
  • Convient à un usage hospitalier.
  • Translucide, niveau visible, avec graduations de volume.
  • Forme arrondie et très épaisse.
  • Difficile à casser en cas de chute.
  • Durabilité exceptionnelle même en cas d'utilisation intensive.
  • Le produit est désinfecté dans un lave-bassins de lit.
  • L'ergonomie du produit, étudiée en profondeur, garantit un nettoyage optimal.
  • L'équipement doit être à température ambiante afin d'éviter la sensation de froid ressentie avec les équivalents en acier inoxydable.
Spécification
Type de produit Tapa de bacinilla
Couleur Bleu
Matériau Polyéthylène