Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Bassin
Code produit 17938881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2.5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17938881 2.5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17938881 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G101190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.44€
    10.98€ / 1 pièces
    Économisez 5.46€
    33% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Gilactiv™ Le bassin de lit est traité avec le produit exclusif Sanitized™ une technologie qui protège la surface du bassin contre les virus et les bactéries.
  • Convient à un usage hospitalier.
  • Translucide, niveau visible, avec graduations de volume.
  • Forme arrondie et très épaisse.
  • Difficile à casser en cas de chute.
  • Durabilité exceptionnelle même en cas d'utilisation intensive.
  • Le produit est désinfecté dans un lave-bassins de lit.
  • L'ergonomie du produit, étudiée en profondeur, garantit un nettoyage optimal.
  • L'équipement doit être à température ambiante afin d'éviter la sensation de froid ressentie avec les équivalents en acier inoxydable.
Spécification
Type de produit Calentador de cama
Couleur Bleu
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Volume (impérial) 0,7 gal.
Volume (métrique) 2.5 L