Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Bols avec poignées, 50 cycles
Code produit 17968751
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17968751 10/paquet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17968751 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G627490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.33€
    27.38€ / 1 pièces
    Économisez 10.95€
    28% de réduction
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gilactiv™ Les bols Cycle Bowls avec poignées (50 unités) sont des bols en plastique réutilisables traités avec un revêtement exclusif. Sanitized™ une technologie qui protège la surface du bol contre les virus et les bactéries.
  • Gilactiv™ Bol en plastique réutilisable traité avec le traitement exclusif Sanitized™ une technologie qui protège la surface du bol contre les virus et les bactéries.
  • Efficacité antibactérienne et antivirale prouvée sur la surface du bol (vide ou plein) pour un large spectre de germes, y compris le coronavirus humain HCoV-229E.
  • Cet article contient un produit biocide dont la substance active est le verre phosphate d'argent.
  • Des tests effectués par un laboratoire français indépendant agréé par l'UE ont montré que 98,6 % du virus était éliminé après une période de deux heures.
  • Choisir Gilactiv™ protection renforcée.
    • Résultats des tests disponibles sur demande.
  • Durabilité exceptionnelle même en cas d'utilisation intensive.
  • Idéal pour la restauration collective.
  • Lot de 10.
Spécification
Type de produit Cuve
Matériau PE-HD
Couleur Bleu
Diamètre (métrique) 134 mm
Hauteur (métrique) 65 mm
Quantité 10/paquet
Poids (métrique) 0.65 kg