Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Récipient à pâte
Code produit 17918611
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
15 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17918611 15 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17918611 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G179490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.65€
    21.21€ / 1 pièces
    Économisez 10.44€
    32% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Gilactiv™ Le récipient à pâte est traité avec l'exclusivité Sanitized™ une technologie qui protège la surface du récipient contre les virus et les bactéries.
  • Gilactiv™ Conteneur de stockage de pâte 600 x 400 traité avec le traitement exclusif Sanitized™ une technologie qui protège la surface du récipient contre les virus et les bactéries.
  • Efficacité antibactérienne et antivirale prouvée sur la surface du récipient (vide ou plein) pour un large spectre de germes, y compris le coronavirus humain HCoV-229E.
  • Cet article contient un produit biocide dont la substance active est le verre phosphate d'argent.
  • Des tests effectués par un laboratoire français indépendant agréé par l'UE ont montré que 98,6 % du virus était éliminé après une période de deux heures.
  • Choisir Gilactiv™ protection renforcée.
  • Résultats des tests disponibles sur demande.
  • Empilage avec et sans couvercle, capacité de hauteur d'empilage maximale.
  • Conception innovante pour encore plus de commodité :
    • Coins et fond arrondis pour un nettoyage facile.
    • Les côtés verticaux sans rebord intérieur évitent de marquer la pâte.
      • Toute la surface du conteneur est utilisable.
    • Le fond parfaitement plat permet à la pâte de se détacher facilement, sans perte ni résidus alimentaires.
    • Les renforts latéraux optimisés vous permettent de personnaliser les conteneurs avec votre logo.
    • Les angles extérieurs arrondis garantissent un environnement de travail sans dommages.
Spécification
Type de produit Conteneur pour la préparation de la préparation
Matériau Polyéthylène
Couleur Bleu
Dimensions (L x l x H) 600 x 400 x 90 mm
Forme Rectangulaire
Volume (impérial) 15 l
Volume (métrique) 15 l