Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Couvercle pour porte-sac à cannes de 120 L
Description
- Gilactiv™ Le couvercle bleu du porte-sac à cannes de 120 L est traité avec le traitement exclusif Sanitized™ une technologie qui protège la surface du couvercle contre les virus et les bactéries.
- Efficacité antibactérienne et antivirale prouvée sur la surface du couvercle pour un large spectre de germes, y compris le coronavirus humain HCoV-229E.
- Cet article contient un produit biocide dont la substance active est le verre phosphate d'argent.
- Des tests effectués par un laboratoire français indépendant agréé par l'UE ont montré que 98,6 % du virus était éliminé après une période de deux heures.
- Choisir Gilactiv™ protection renforcée.
- Résultats des tests disponibles sur demande.
- En mode manuel, le couvercle reste ouvert tout seul.
- Peut également être ouvert et fermé normalement à l'aide de la pédale.
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (application) | Medio ambiente con recogida de residuos necesaria |
| À utiliser avec (équipement) | Portabolsas para postes de 120 L |
| Comprend | Couvercle |
| Matériau | HDPE |
| Largeur (impériale) | 19,1 in |
| Type de produit | Porte-sacs |
| Largeur (métrique) | 484 mm |