Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Gobelet pour patient, bleu
Code produit 17968431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,25 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17968431 0,25 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17968431 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G128490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.09€
    4.05€ / 1 pièces
    Économisez 2.04€
    33% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Gilactiv™ La tasse à boire pour patient est traitée avec le traitement exclusif Sanitized™ une technologie qui protège la surface du gobelet du patient contre les virus et les bactéries.
  • Gilactiv™ Gobelet gradué (en mL) pour patient, traité avec le dispositif exclusif Sanitized™ une technologie qui protège la surface du gobelet du patient contre les virus et les bactéries.
  • Efficacité antibactérienne et antivirale prouvée sur la surface du gobelet du patient (vide ou plein) pour un large spectre de germes, y compris le coronavirus humain HCoV-229E.
  • Cet article contient un produit biocide dont la substance active est le verre phosphate d'argent.
  • Des tests effectués par un laboratoire français indépendant agréé par l'UE ont montré que 98,6 % du virus était éliminé après une période de deux heures.
  • Choisir Gilactiv™ protection renforcée.
    • Résultats des tests disponibles sur demande.
  • Couvercle et paille intégrés.
  • Permet de boire sans renverser le contenu.
Spécification
Matériau PE-HD
Capacité (métrique) 0,25 l
Capacité (impériale) 8,5 oz.
Type de produit Gobelet