Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Récipient rectangulaire pour diviser la pâte
Code produit 17998811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17998811 20 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17998811 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G155490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.96€
    25.67€ / 1 pièces
    Économisez 10.29€
    28% de réduction
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gilactiv™ Le récipient rectangulaire à diviser la pâte est traité avec le traitement exclusif Sanitized™ une technologie qui protège la surface du récipient contre les virus et les bactéries.
  • Gilactiv™ récipient rectangulaire à diviser la pâte traité avec l'exclusivité Sanitized™ une technologie qui protège la surface du récipient contre les virus et les bactéries.
  • Efficacité antibactérienne et antivirale prouvée sur la surface du récipient (vide ou plein) pour un large spectre de germes, y compris le coronavirus humain HCoV-229E.
  • Cet article contient un produit biocide dont la substance active est le verre phosphate d'argent.
  • Des tests effectués par un laboratoire français indépendant agréé par l'UE ont montré que 98,6 % du virus était éliminé après une période de deux heures.
  • Choisir Gilactiv™ protection renforcée.
    • Résultats des tests disponibles sur demande.
  • Très résistant aux variations de température.
  • Très flexible et résistant aux chocs.
  • Compatible avec les chariots de rayonnage.
Spécification
Type de produit Conteneur pour la préparation de la préparation
Matériau PE-HD
Capacité (impériale) 5,3 gal.
Capacité (métrique) 20 l
Couleur Bleu
Forme Rectangulaire