Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Gobelets, 22 cycles, bleus
Code produit 17978961
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,22 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17978961 0,22 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17978961 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G627290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.04€
    10.05€ / 1 pièces
    Économisez 4.99€
    33% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Gilactiv™ Les gobelets Cycle Tumblers 22 sont des gobelets en plastique réutilisables traités avec le traitement exclusif Sanitized™ une technologie qui protège la surface du gobelet contre les virus et les bactéries.
  • Gilactiv™ Gobelet en plastique réutilisable traité avec le traitement exclusif Sanitized™ une technologie qui protège la surface du gobelet contre les virus et les bactéries.
  • Efficacité antibactérienne et antivirale prouvée sur la surface du gobelet (vide ou plein) pour un large spectre de germes, y compris le coronavirus humain HCoV-229E.
  • Cet article contient un produit biocide dont la substance active est le verre phosphate d'argent.
  • Des tests effectués par un laboratoire français indépendant agréé par l'UE ont montré que 98,6 % du virus était éliminé après une période de deux heures.
  • Choisir Gilactiv™ protection renforcée.
    • Résultats des tests disponibles sur demande.
  • Durabilité exceptionnelle même en cas d'utilisation intensive.
Spécification
Matériau Plastic (Plastique)
Capacité (métrique) 0,22 l
Capacité (impériale) 7,4 onzas.
Quantité 10 Pk.
Type de produit Gobelet