Learn More
Masterflex™ Micro-pompe à amorçage automatique
Product Code. 15150413 Shop All Masterflex Products
Change view
Click to view available options
Débit:
2,4°ml/min
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Débit Unit Size
15150413 2,4°ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15150413 Supplier Masterflex™ Supplier No. 7312032
Expédition estimée: 28-06-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Idéale pour maintenir un haut niveau de précision avec un écart par rapport au point de consigne inférieur à 1 %.
  • Dosage volumétrique précis de 4 microlitres à 250 microlitres
  • Fermeture positive avec des pressions inférieures à 3 psi (sauf 73120-66 et -68 qui ont une fermeture à 1 psi)
  • Durée de vie élevée - jusqu'à 20 millions de cycles de distribution
  • Faible consommation d'énergie
  • Sélectionnez le volume de distribution 20 μL
Specifications
Débit 2,4°ml/min
Température (métrique) Max 70°C
Matériau PTFE, perfluorélastomère