Learn More
Oakton™ Microbilles de verre pour laminoirs
Code produit 15237649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,5 mm
1 mm
de 0,1 à 0,15 mm
Conditionnement:
1 pièce
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
15237649 1 mm 1 pièce
13478236 de 0,1 à 0,15 mm 1kg
12614267 0,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15237649 Fournisseur Oakton™ Code fournisseur 3627050
Expédition estimée: 07-01-2027
Microbilles en verre adaptées au broyeur mini-BeedBeater™. Les microbilles en verre Cole-Parmer™ pour broyeurs sont utilisées pour écraser et séparer les petits échantillons des spores osseuses et microbiennes.
  • Disponibles en trois tailles différentes
  • Broient les échantillons tels que les spores osseuses et microbiennes
  • Traite efficacement les petits —échantillons de μ100 L à 1 μL.
  • La méthode non moussante non-aérosol préserve les enzymes, les acides nucléiques et les organites
Spécification
Type Billes
Matériau Verre
Diamètre (métrique) 1 mm
À utiliser avec (équipement) Broyeur en verre Mini-Bead Beater
Quantité 1 lb