Learn More
Cole-Parmer™ Demi-cellule de référence de pH
Code produit 15158683 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Jonction:
Simple
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Jonction Conditionnement
15158683 Simple 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15158683 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0599060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    105.87€ / 1 pièces
    Économisez 8.13€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 06-01-2027
Demi-cellule de référence de pH pour les mesures de recherche.
  • Matériau : verre.
  • Demi-cellule.
  • Garantie : 6 mois.
  • Utilisation pour construire une cellule électrochimique pour pH.
Spécification
Jonction Simple
Matériau Corps en verre
Type Électrode de référence de la demi-cellule pH
Référence interne Remplissage avec Ag/AgCl