Learn More
Masterflex™ Tubulure de transfert, silicone durci au platine
Code produit 15130166
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4,8 mm
6,4 mm
Conditionnement:
7.50m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
15130166 4,8 mm 7.50m
15110166 6,4 mm 7.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15130166 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9580209
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Inutile de vous soucier de la chaleur : pour applications jusqu’à 460 °F.
  • Le silicone durci au platine non stérilisé est fourni dans un emballage individuel contenant 25 pieds de tubulure
  • Fonctionnement à une large plage de températures
  • Conforme USP classe V, EP, FDA, REACH, RoHS, ADCF
  • Conformité FDA, USP, USDA, BPF
  • Faible liaison protéique, résistante aux champignons, sans phtalate et sans latex
  • La tubulure transparente est non toxique, non hémolytique et non pyrogène
Spécification
Certifications/Conformité FDA, USP, USDA, BPF
Diamètre (métrique) interne 4,8 mm
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Température min. de fonctionnement (métrique) -60°C
Stérilité Stérile
Couleur Translucide
Max. Operating Temperature (Metric) 460 °C