Learn More
Cole-Parmer™ Film de scellage en vinyle pour microplaques GILMONT™
Code produit 15185952 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
50
100
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet Conditionnement
15185952 100 100 pièces
15175952 50 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15185952 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1302440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    114.24€ / 100 pièces
    Économisez 82.76€
    42% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Spécification
Matériau Vinyle
Nb par paquet 100
Dimensions (L x l) 79,4 x 145,5 mm
Type de produit Film de scellage pour microplaques
Épaisseur 100 μm
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C