Learn More
Biospec Products Mini-BeadBeater Perles en zircone-silicate
Code produit 13468236 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
450 g
Conditionnement:
450g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13468236 450 g 450g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13468236 Fournisseur Biospec Products Code fournisseur 3627062
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mini-billes de zircone-silicate BeadBeater adaptées à vos besoins d'application de disruption.
  • Garantie 1 an
Spécification
Type Billes
Matériau Silicate de zirconie
Diamètre (métrique) de 0,1 à 0,15 mm
À utiliser avec (équipement) Broyeur en verre Mini-Bead Beater
Quantité 450 g