Learn More
Gilson™ Accessoire pour système de pipetage complet PIPETMAN™ : support de pipettes Trio™
Code produit 10719714 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Contient 3 pipettes Gilson
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
10719714 Contient 3 pipettes Gilson 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10719714 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F161405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    116.55€ / 1 pièces
    Économisez 60.45€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Le support portable pour pipettes TrioTM peut contenir trois pipettes.
  • La conception unique et transparente offre un moyen pratique et sûr de stocker les pipettes Gilson
  • Le corps transparent permet de voir les objets situés derrière
  • Accessoires à utiliser dans les hottes d’aspiration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 support pour pipettes Trio
Couleur Effacer
À utiliser avec Pipettes
Matériau Polypropylène
Type Support pour pipettes
À utiliser avec (application) Contient 3 pipettes Gilson
À utiliser avec (équipement) Système de pipetage complet PIPETMAN™
Comprend 1 support pour pipettes Trio
Type d’emballage Boîte
Quantité 1
Dimensions (L x l x H) 140 X 150 X 286 mm
Longueur (impériale) 5,5 in
Longueur (métrique) 140 mm
Largeur (impériale) 5,9 in
Largeur (métrique) 150 mm
Hauteur (impériale) 11,3 in
Hauteur (métrique) 286 mm
Poids (impériale) .31 lb
Poids (métrique) 832 g