Learn More
Gilson™ Pipette à déplacement positif MICROMANTM E
Code produit 15334775 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
10 à 100 μl
20 à 50 μl
3 à 25μl
50 à 250μl
Modèle:
M100E
M10E
M250E
M25E
M50E
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Modèle Conditionnement
15334775 20 à 50 μl M50E 1 pièce
15314775 1 à 10 μl M10E 1 pièce
15354775 50 à 250μl M250E 1 pièce
15324775 3 à 25μl M25E 1 pièce
15344775 10 à 100 μl M100E 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15334775 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur FD10003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00€
    366.45€ / 1 pièces
    Économisez 178.55€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
La pipette à déplacement positif MICROMANTM E, de conception ergonomique, ainsi que les embouts à piston capillaire jetables (CP), offrent la plus haute précision lors du pipetage de liquides visqueux non aqueux tels que les huiles, le sang, le glycérol et plus encore, tout en protégeant la pipette de la contamination.
Les pipettes à déplacement positif MICROMANTM E avec pistons capillaires offrent la plus haute précision lors du pipetage de liquides difficiles tels que les huiles, les cosmétiques, le sang, le glycérol, les échantillons radioactifs, l'ARN, l'ADN, et plus encore.
  • Conception ergonomique pour augmenter les performances de pipetage.
  • Fonction QuickSnap brevetée pour le système de montage du piston capillaire.
  • Bouton de fixation du volume pour réduire le risque de changement accidentel du volume pendant les cycles de pipetage.
  • Confortable et facile à utiliser avec une nouvelle forme de poignée et un crochet supplémentaire.
  • Volumètre entièrement visible.
  • Grand bouton-poussoir pour faciliter l’aspiration et la distribution.
  • Pour un pipetage complet et rapide de liquides visqueux, volatils, denses, chauds ou froids.
  • Évite les fuites lors du pipetage de liquides volatils (pression de vapeur élevée).
  • Évitez la contamination croisée ou la contamination d’échantillons résiduels.
  • Pour les pointes, voir F148412G ou F148413G.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Pointes CP
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
À utiliser avec CP50, CP50ST
Matériau Polypropylène
Modèle M50E
Nombre de canaux 1
Type Pipette à déplacement positif
Volume (métrique) 20 à 50 μl
À utiliser avec (application) Pour le pipetage de liquides visqueux, volatils et problématiques
Quantité 1
Longueur (impériale) 4,25 in
Largeur (impériale) 12,68 po
Hauteur (impériale) 1,42 in
Fit for Purpose Qualité certifiée