Learn More
Gilson™ Pipettes à déplacement positif MICROMAN™
Code produit 10585254 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
20 à 50 μl
3 à 25μl
50 à 250μl
Modèle:
M10
M25
M50
M100
M250
M1000
Pointes compatibles:
C10
C100
C1000
C25
C250
C50
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Modèle Pointes compatibles unitSize
10585254 3 à 25μl M25 C25 1 pièce
10002082 1 à 10 μl M10 C10 1 pièce
10561283 10 à 100 μl M100 C100 1 pièce
10410015 20 à 50 μl M50 C50 1 pièce
12609581 50 à 250μl M250 C250 1 pièce
10541113 100 à 1000 μl M1000 C1000 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10585254 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F148502
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Assurent exactitude et précision lors du pipetage de liquides problématiques et offrent une protection complète contre la contamination croisée. Les performances des pipettes à déplacement positif Gilson™ MICROMAN™ sont 3 à 4 fois supérieures à celles d’une pipette à déplacement d’air lors du pipetage de liquides visqueux et volatils.
Microman
• Déplacement positif à capillaire-piston jetable
• La solution pour les liquides difficiles
• Non contamination absolue
• Idéal pour liquides visquex ou denses de même que pour éviter les fuites avec les liquides très volatils
• Capillaire-piston jetable, évite tout contact de l'embout de pipette avec l'échantillon
• Ejecteur intégré évitant toute contamination utilisateur
• Aucune interface air-liquide, zéro contamination aérosol
• Microman
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles C25
Autoclavable Autoclavable
Modèle M25
Nombre de canaux 1
Type Pipette à déplacement positif
Volume (métrique) 3 à 25μl
À utiliser avec (application) Pipetage de liquides visqueux et denses