Learn More
Gilson™ Pipettes PIPETMAN Classic™
Code produit 10327282 Tous les produits Gilson Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
1 à 10 μl
1 à 10 ml
1000 à 5000μl
2 à 20 μl
20 à 100 μl
20 à 200 μl
200 à 1000 μl
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10327282 20 à 200 μl 1 pièce
10635313 0,2 à 2 μl 1 pièce
10236072 1 à 10 μl 1 pièce
10103532 1 à 10 ml 1 pièce
10082012 2 à 20 μl 1 pièce
10442412 20 à 100 μl -
10387322 200 à 1000 μl 1 pièce
10032042 1000 à 5000μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10327282 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F123601
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La ligne PIPETMAN Classic, référence internationale du pipetage, propose une large gamme de pipettes à déplacement d’air à réglage continu, adaptées aux solutions aqueuses de viscosité et de densité modérées.
  • Pipette à déplacement d’air entièrement réglable avec du volume sélectionné sur indicateur numérique (volumètre)
  • Le support de pointe et l’éjecteur de pointe sont entièrement autoclavables pour éviter la contamination croisée
  • Chaque pipette porte un numéro d’identification gravé à des fins de traçabilité
Informations sur la commande
Programme de reprise disponible. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 0.5, ± 1 μl
Pointes compatibles D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST
Espacement de cônes réglable Non
Couleur Jaune
Vitesse de distribution Paillasse
Jetable Réutilisable
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Modèle P200
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Pipetman Classic
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette
Volume (métrique) 20 à 200 μl
À utiliser avec (application) Distribution de petits volumes de liquides aqueux à viscosité et densité modérées (biologie moléculaire, immunologie)
Longueur (impériale) 14,37 in
Longueur (métrique) 36.5 cm
Largeur (impériale) 12,01 in
Largeur (métrique) 30.5 cm
Hauteur (impériale) 4,72 in
Hauteur (métrique) 12 cm
Fit for Purpose Qualité certifiée