Description
- Pipette à déplacement d’air entièrement réglable avec du volume sélectionné sur indicateur numérique (volumètre)
- Le support de pointe et l’éjecteur de pointe sont entièrement autoclavables pour éviter la contamination croisée
- Chaque pipette porte un numéro d’identification gravé à des fins de traçabilité
Order Info
Programme de reprise disponible. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.
Specifications
Specifications
| Précision | ± 0.024, ± 12 μl |
| Pointes compatibles | D10, DL10, DF10ST, DFL10ST |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Couleur | Orange |
| Vitesse de distribution | Paillasse |
| Jetable | Réutilisable |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | P2 |
| Nombre de canaux | 1 |
| Show More |