Learn More
Gilson™ Ensemble vide pour pack de recharge PIPETMAND DIAMOND
GREENER_CHOICE
Code produit 15209396 Tous les produits Gilson Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
Conseils pour faire de la préparation de 1000 D1000 (100 à 1 000 μL)
J10 Conseils pour plaquettes (0,1 à 10 μL), Conseils pour faire des prises avec J200 (2 à 200 μL)
Array:
10 x 96
6 x 96
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Array unitSize
15209396 Conseils pour faire de la préparation de 1000 D1000 (100 à 1 000 μL) 6 x 96 2 pièces
15279386 J10 Conseils pour plaquettes (0,1 à 10 μL), Conseils pour faire des prises avec J200 (2 à 200 μL) 10 x 96 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15209396 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F171504
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ensemble de boîte vide pour conditionnement de recharge de PIPETMANTM Jazz pour le remplissage de plaquettes thermoformées et les packs de recharge. facile à stocker sur tous les plan de travail.
  • Maintenir les extrémités du modèle ND10 (0,1 à 20 μL), J200 (2 à 200 μL), J1000 (100 à 1 000 μL)
  • 70 % de plastique en moins
  • Trois fois plus petite qu’une boîte de pointes standard
  • Écologique
  • disponible en kit de 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Transparent
Capacité Conseils pour faire de la préparation de 1000 D1000 (100 à 1 000 μL)
Matériau Polypropylène
Positions 1
Forme Rectangulaire
Empilables Oui, l’interférence
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Conseils de modèle
Quantité Jeu de 2
Dimensions 134 x 89 x 196 mm
Longueur (métrique) 9.3 cm
Longueur (impériale) 3,66 in
Largeur (impériale) 3,5 in
Hauteur (impériale) 7,56 in
Comprend 2 supports vides
Type de produit Recharge de la boîte vide
Array 6 x 96