Learn More
Gilson™ Pipette fixe PIPETMANTM L
GREENER_CHOICE
Code produit 15144165 Tous les produits Gilson Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 μl
2 μl
5 μl
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
1000 μl
5000 μl
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Violet
Modèle:
F1000L
F100L
F10L
F1L
F200L
F20L
F250L
F25L
F2L
F300L
F400L
F5000L
F500L
F50L
F5L
Conditionnement:
1 pièce
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Modèle unitSize
15144165 10 μL Rouge F10L 1 pièce
15114165 1 μl Rouge F1L 1 pièce
15124165 2 μl Rouge F2L 1 pièce
15134165 5 μl Rouge F5L 1 pièce
15184165 100 μl Jaune F100L 1 pièce
15154165 20 μl Jaune F20L 1 pièce
15194165 200 μl Jaune F200L 1 pièce
15164165 25 μl Jaune F25L 1 pièce
15174165 50 μl Jaune F50L 1 pièce
15104175 250 μl Vert F250L 1 pièce
15114175 300 μl Bleu F300L 1 pièce
15134175 1000 μl Bleu F1000L 1 pièce
15124175 400 μl Bleu F400L 1 pièce
15154175 5000 μl Violet F5000L 1 pièce
15144175 500 μl Bleu F500L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 15144165 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur FA10020
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pipettes fixes PIPETMAN L offrent la même conception confortable et légère que les modèles à volume variable, mais le volume ne peut jamais être modifié accidentellement, ce qui en fait un choix idéal pour les diagnostics cliniques, le contrôle de la qualité et toutes les applications de test de routine.
  • Conception améliorée de la poignée pour les utilisations intensives, avec un poids plus faible et un crochet plus gros
  • Couverture graduée réglable par l’utilisateur en laboratoire pour les liquides denses et visqueux (une fois réinitialisé, le nouveau volume ne peut être modifié accidentellement)
  • Partie inférieure du bouton-poussoir colorée en bleu, pour une identification facile en tant que modèle à volume fixe
  • Pour un accès facile aux pièces réparables, la pipette est équipée de l’éjecteur de pointe Gilson.
  • Code d’identification 2D pour une traçabilité aisée. La fonction de traçabilité permet de retrouver le numéro de référence du produit, la date de fabrication, le numéro de série et le volume nominal
  • L’éjecteur de pointe réglable offre un confort aux utilisateurs droitiers et gauchers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO8655, CE, BPL
Pointes compatibles Pointe D10, DL10, DF10, DFL10
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rouge
Vitesse de distribution Paillasse
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Cône D-10, DL10, DF10, DFL10
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Modèle F10L
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Pipetman
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette à volume fixe
Volume (métrique) 10 μL
À utiliser avec (équipement) Pointe D10, DL10, DF10, DFL10
Comprend Éjecteur à clip en plastique
Quantité 1
Longueur (impériale) 4,25 in
Longueur (métrique) 10.8 cm
Largeur (impériale) 12,48 in
Largeur (métrique) 31.7 cm
Hauteur (impériale) 1,46 po
Hauteur (métrique) 3.7 cm
Poids (impériale) 0,46 lb
Fit for Purpose Qualité certifiée