Learn More
Gilson™ Kit microvolume PIPETMANTM L
Code produit 15384765 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 100 μl
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15384765 0,2 à 100 μl 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15384765 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F167550
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Le kit microvolume PIPETMANTM L est conçu pour les applications de biologie moléculaire.
Le kit microvolume PIPETMAN L fournit les PIPETMAN P2L et P10L, idéal pour le pipetage d’enzymes et de réactifs ; et un PIPETMAN P100L, adapté à la distribution de petits volumes de fluides aqueux d’une viscosité et d’une densité modérées (biologie moléculaires, immunologie, etc.).
Contenus du kit :
  • 3 pipettes PIPETMAN L : P2L, P10L et P100L avec Gilson certificats
  • 2 racks de pointes PIPETMAN DIAMOND de qualité certifiée : DL10 et D200
  • 3 porte-pipettes SINGLETM
  • 3 éjecteurs de pointe en plastique
  • 1 Gilson guide du pipetage
  • 1 poster d’inspection en deux minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Conseils pour DL10 et D200
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleues/blanches
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Pipette à déplacement d’air manuel
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Pipetman
Stérilité Non stérile
Type Kit de démarrage, Micro
Volume (métrique) 0,2 à 100 μl
À utiliser avec (application) Pipette à déplacement d’air manuel
Comprend P2L / P10L / P100L, D10 TIPACK, D200 TIPACK
Quantité 3
Garantie 1 an
Longueur (impériale) 14,57 po
Longueur (métrique) 37 cm
Largeur (impériale) 12,2 in
Largeur (métrique) 31 cm
Hauteur (impériale) 4,72 in
Hauteur (métrique) 12 cm
Fit for Purpose Qualité certifiée