Learn More
Gilson™ Pipette multicanaux PIPETMANTM L
GREENER_CHOICE
Code produit 13236828 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Rouge
Vert
Nombre de canaux:
8
12
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
20 à 300 μl
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Nombre de canaux Volume (métrique) unitSize
13236828 Jaune 12 2 à 20 μl 1 pièce
13266828 Jaune 8 20 à 200 μl 1 pièce
13286828 Jaune 12 20 à 200 μl 1 pièce
13426718 Rouge 8 0,5 à 10 μl 1 pièce
13436718 Rouge 12 0,5 à 10 μl 1 pièce
13406718 Vert 8 20 à 300 μl 1 pièce
13446718 Vert 12 20 à 300 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 13236828 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur FA10010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1233.73€
    1104.60€ / 1 pièces
    Économisez 129.13€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pipette multicanaux PIPETMANTM L est une pipette multicanaux légère à volume verrouillable, conçue pour tenir naturellement dans la main.
  • Système de verrouillage de volume breveté Gilson–garantit l’absence de modification accidentelle du volume lors du pipetage.
  • L’éjecteur de pointe réglable est confortable pour les utilisateurs droitiers et gauchers.
  • La poignée repensée se loge naturellement dans les mains de toutes tailles.
  • La conception interne unique applique une pression uniforme identique de chaque côté de la pipette, plutôt que sur le centre des canaux comme les autre pipettes multicanaux.
  • Le code d’identification en 2D permet de retrouver le numéro de référence de produit, la date de fabrication, le numéro de série et un volume maximal de pipette.
  • Disponibles en 8–et 12–canaux couvrant une plage de volumes comprise entre 0,5 et 300 μl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Embouts PIPETMAN DIAMOND DL10, D200, DFL10ST, DF30ST
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Vitesse de distribution Paillasse
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Embout de pipette 0,5 à 20 μL
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Modèle P12 X 20L
Nombre de canaux 12
Gamme de produits Pipetman
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette
Volume (métrique) 2 à 20 μl
Type de doigt Ergonomique
Quantité 1
Garantie 1 an
Longueur (impériale) 6,02 po
Longueur (métrique) 15.3 cm
Largeur (impériale) 12,87 po
Largeur (métrique) 32.7 cm
Hauteur (impériale) 1,5 in
Hauteur (métrique) 3.8 cm
Poids (impériale) 0,88 lb
Fit for Purpose Qualité certifiée