Description
- Système de verrouillage de volume breveté Gilson–garantit l’absence de modification accidentelle du volume lors du pipetage.
- L’éjecteur de pointe réglable est confortable pour les utilisateurs droitiers et gauchers.
- La poignée repensée se loge naturellement dans les mains de toutes tailles.
- La conception interne unique applique une pression uniforme identique de chaque côté de la pipette, plutôt que sur le centre des canaux comme les autre pipettes multicanaux.
- Le code d’identification en 2D permet de retrouver le numéro de référence de produit, la date de fabrication, le numéro de série et un volume maximal de pipette.
- Disponibles en 8–et 12–canaux couvrant une plage de volumes comprise entre 0,5 et 300 μl.
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | Embouts PIPETMAN DIAMOND D200, D300, DF200ST, DF300ST |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Vert |
| Vitesse de distribution | Paillasse |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Embout de pipette 50 à 1000 μL |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | P12 X 300L |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?