Learn More
Gilson™ Pipettes PIPETMAN™ M
Code produit p-4330384 Tous les produits Gilson Produits
Change view
Click to view available options
Nombre de canaux:
1
8
12
Modèle:
P10mLM
P1200M
P12X10M
P12x100M
P12x1200M
P12x200M
P12x20M
P12x300M
P300M
P5000M
P8X20M
P8x100M
P8x10M
P8x1200M
P8x200M
P8x300M
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
1 à 20 μL
10 à 300 μL
10 à 100 μl
10 à 10 μl
100 à 1200 μl
1 µl-10 ml
20 à 200 μl
20 à 300 μl
50 à 1200 μL
500 à 5000 μl
Pointes compatibles:
D1000, DF1000, D1200, DF1200
D10 ml
D200, DF200, D300, DF300
D5000
DF100
DF1200
Pointes D10, DL10, DF10 ou DFL10
Pointes D10, DL10, DF10, DFL10
Pointes D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST
Pointes DL10, DF30ST, D200
Test de correction D1200
Test de correction D200
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de canaux Modèle Volume (métrique) Pointes compatibles unitSize
15560500 8 P8x10M 0,5 à 10 μl Pointes D10, DL10, DF10, DFL10 1 pièce
15570500 12 P12X10M 0,5 à 10 μl Pointes D10, DL10, DF10 ou DFL10 1 pièce
15580500 8 P8X20M 1 à 20 μL Pointes DL10, DF30ST, D200 1 pièce
15590500 12 P12x20M 1 à 20 μL Pointes DL10, DF30ST, D200 1 pièce
15500510 8 P8x200M 20 à 200 μl Pointes D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST 1 pièce
15510510 12 P12x200M 20 à 200 μl Pointes D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST 1 pièce
15520510 8 P8x300M 10 à 300 μL Pointes D10, DL10, DF10, DFL10 1 pièce
15530510 12 P12x300M 10 à 300 μL Pointes D10, DL10, DF10 ou DFL10 1 pièce
15550490 1 P300M 20 à 300 μl D200, DF200, D300, DF300 1 pièce
15560490 1 P1200M 100 à 1200 μl D1000, DF1000, D1200, DF1200 1 pièce
15570490 1 P5000M 500 à 5000 μl D5000 1 pièce
15580490 1 P10mLM 1 µl-10 ml D10 ml 1 pièce
15590490 8 P8x100M 10 à 10 μl Test de correction D200 1 pièce
15500500 12 P12x100M 10 à 100 μl DF100 1 pièce
15510500 8 P8x1200M 50 à 1200 μL Test de correction D1200 1 pièce
15520500 12 P12x1200M 50 à 1200 μL DF1200 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 15560500 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F81025
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Avec piston motorisé qui élimine quasiment les variations de pipetage d’un utilisateur à l’autre et réduit les microtraumatismes répétés (MTR) chez les utilisateurs
  • Piston motorisé à vitesse réglable, compatible avec des solutions de différentes densités
  • Fonction de verrouillage du volume pour éviter les inexactitudes
  • Bouton-poussoir à code couleur correspond à un certain type de pointe
  • Rappels d’alertes de service
  • Support de pointe unique assurant un maintien sûr pour la plupart des marques de pointes
  • Quatre modes de pipetage principaux : inverse, mixte, répétitif et adapté à votre application
  • La pipette peut être utilisée en cours de chargement, ce qui élimine les goulots d’étranglement et les temps d’arrêt
  • Conçue pour exercer une pression égale sur chaque piston afin de garantir des niveaux de volume constants à travers tous les canaux
  • Le carrousel électrique permet d’accueillir et de charger jusqu’à 5 pipettes PIPETMAN M simultanément, en les chargeant à 80 % de leur capacité totale en moins d’une heure
  • Le trident Gilson et l’espaceur unique répartissent les forces d’éjection de façon homogène sur chaque pointe, ce qui réduit la force nécessaire à leur éjection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Pointes D10, DL10, DF10, DFL10
Couleur Rouge
Modèle P8x10M
Nombre de canaux 8
Gamme de produits Pipetman
Type Pipette
Volume (métrique) 0,5 à 10 μl
Type de doigt Ergonomique
Garantie 1 an