Learn More
Gilson™ Station d’aspiration sécurisée
Code produit 11307830 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Connecteur de tubulure
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11307830 Connecteur de tubulure 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11307830 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F1077418
Expédition estimée: 19-02-2027
Station d'aspiration sécurisée à contrôle par le vide, compacte.
  • Unité fermée et autonome conçue pour prévenir les risques de contamination.
  • Conception compacte à vitesse réglable permettant une aspiration rapide
  • Toujours prête à l’emploi par une simple pression sur le bouton de la poignée
  • La poignée s’adapte à différents types d’adaptateurs pour aspirer à partir de divers récipients
  • Couplage pratique pour une vidange rapide du flacon
  • Le filtre hydrophobe en ligne piège les aérosols
  • Connectez deux poignées à la station avec le connecteur en Y
  • Le moteur ne démarre que lorsque la pression de vide chute
  • La détection de niveau empêche les débordements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Connecteur de tubulure
Couleur Transparent
À utiliser avec (équipement) Station d’aspiration sûre Gilson
Quantité 1 de chaque