Learn More
Gilteritinib, MedChemExpress
Code produit 16455866
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16455866 100 mg
16451387 50 mg
16405168 10 mg
16447887 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16455866 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12432
MedChemExpress Gilteritinib (ASP2215) is a potent and ATP-competitive FLT3/AXL inhibitor with IC50s of 0.29 nM/0.73 nM, respectively.
Gilteritinib (ASP2215) is a potent and ATP-competitive FLT3/AXL inhibitor with IC50s of 0.29 nM/0.73 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Gilteritinib
CAS 1254053-43-4
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H44N8O3
Quantité 100 mg
Synonyme ASP2215
Informations sur la solubilité Ethanol : 100 mg/mL (180.93 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : 2 mg/mL (3.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(C1=NC(CC)=C(NC2CCOCC2)N=C1NC3=CC(OC)=C(N4CCC(N5CCN(C)CC5)CC4)C=C3)=O
Poids moléculaire (g/mol) 552.71
Poids de la formule 552.71
Pourcentage de pureté 97.77%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease