Learn More
Gilteritinib, TRC
Code produit 30137852
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137852 100 mg 100mg
30132424 50 mg 50mg
30010404 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137852 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG377700100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1254053-43-4
Formule moléculaire C29H44N8O3
Poids moléculaire (g/mol) 552.71
Synonyme ASP 2215, 6-Ethyl-3-[[3-methoxy-4-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinyl]phenyl]amino]-5-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino]-2-pyrazinecarboxamide
Nom IUPAC 6-ethyl-3-[3-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]anilino]-5-(oxan-4-ylamino)pyrazine-2-carboxamide
SMILES NC(C(N=C1CC)=C(NC(C=C2)=CC(OC)=C2N3CCC(CC3)N4CCN(CC4)C)N=C1NC5CCOCC5)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Gilteritinib
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C29H44N8O3/c1-4-23-28(31-20-9-17-40-18-10-20)34-29(26(33-23)27(30)38)32-21-5-6-24(25(19-21)39-3)37-11-7-22(8-12-37)36-15-13-35(2)14-16-36/h5-6,19-20,22H,4,7-18H2,1-3H3,(H2,30,38)(H2,31,32,34)
Poids de la formule 552.3536