Learn More
Gingerenone A, TRC
Code produit 30240905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30240905 100 mg 100mg
30240805 50 mg 50mg
30240517 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30240905 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG387500100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128700-97-0
Formule moléculaire C21H24O5
Poids moléculaire (g/mol) 356.41
Synonyme (4E)-1,7-bis(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-hepten-3-one, (E)-1,7-bis(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-hepten-3-one;
Nom IUPAC (E)-1,7-bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hept-4-en-3-one
SMILES COc1cc(CC\C=C\C(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Gingerenone A
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H24O5/c1-25-20-13-15(8-11-18(20)23)5-3-4-6-17(22)10-7-16-9-12-19(24)21(14-16)26-2/h4,6,8-9,11-14,23-24H,3,5,7,10H2,1-2H3/b6-4+
Poids de la formule 356.1624
Pourcentage de pureté >95%