Learn More
Ginkgolide A, MedChemExpress
Code produit 16454337
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16454337 50 mg
16418458 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16454337 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0355
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Ginkgolide A (BN-52020) is an extract from in Ginkgo biloba and a g-aminobutyric acid (GABA) antagonist.
Ginkgolide A (BN-52020) is an extract from in Ginkgo biloba and a g-aminobutyric acid (GABA) antagonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ginkgolide A
CAS 15291-75-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H24O9
Quantité 50 mg
Synonyme BN-52020
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (244.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@]3(C4=O)C(C5([C@@H](O)C(O6)=O)C6O3)([C@H](O4)C[C@H]5C(C)(C)C)C[C@]2([H])O1
Poids moléculaire (g/mol) 408.4
Poids de la formule 408.4
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation