Learn More
Ginkgolide B, MedChemExpress
Code produit 16484887
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16484887 50 mg
16469098 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16484887 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0784
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Ginkgolide B (BN-52021), an important active terpenoid from Ginkgo biloba leaves, is reported to increase cell viability and decrease cell apoptosis.
Ginkgolide B (BN-52021), an important active terpenoid from Ginkgo biloba leaves, is reported to increase cell viability and decrease cell apoptosis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ginkgolide B
CAS 15291-77-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H24O10
Quantité 50 mg
Synonyme BN-52021
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (235.63 mM)
SMILES O[C@@H]1C(C2([C@H]3O)[C@](OC3=O)([H])O4)([C@@](O5)([H])C[C@H]2C(C)(C)C)C4(C5=O)[C@@](O)([C@@H]6C)[C@@]1([H])OC6=O
Poids moléculaire (g/mol) 424.4
Poids de la formule 424.4
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death