Learn More
Ginkgolide B, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15473379
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15473379 10 mg 10mg
15483379 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15473379 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60646.MA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Antagoniste de FAP (facteur d’activation plaquettaire)
Ginkgolide B is used as a potent PAF-R antagonist. Ginkgolide B speeds up PAF hydrolysis by promoting PAF-AH I α2 homodimer activity. Additionally, this compound has been reported to inhibit neutrophil degranulation in vitro. Inhibits superoxide production in vitro and inhibits bronchoconstriction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le ginkgolide B est utilisé comme un puissant antagoniste du PAF-R. Le ginkgolide B accélère l’hydrolyse du PAF en favorisant l’activité de l’homodimère PAF-AH I α2. De plus, ce composé a été reconnu pour inhiber la dégranulation des neutrophiles in vitro. Inhibe la production de superoxyde in vitro, inhibe la bronchoconstriction et est neuroprotecteur après administration orale in vivo.
Solubilité
Soluble dans le DMSO. Légèrement soluble dans l’eau et l’éthanol
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : -20°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15291-77-7
Formule moléculaire C20H24O10
Poids moléculaire (g/mol) 424.402
Numéro MDL MFCD05662347
Clé InChI SQOJOAFXDQDRGF-WVXYHUDCSA-N
Synonyme sqojoafxdqdrgf-maggbrlhsa-n
CID PubChem 132470872
SMILES CC1C(=O)OC2C1(C34C(=O)OC5C3(C2O)C6(C(C5)C(C)(C)C)C(C(=O)OC6O4)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ginkgolide B
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Merck Index 14,4426
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO; Slightly soluble in water and ethanol
Poids de la formule 424.4
Forme physique Poudre