Learn More
Ginkgolide C, MedChemExpress
Code produit 16494887
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494887 50 mg
16479098 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16494887 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0785
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Ginkgolide C is a flavone isolated from Ginkgo biloba leaves, possessing multiple biological functions, such as decreasing platelet aggregation and ameliorating Alzheimer disease.
Ginkgolide C is a flavone isolated from Ginkgo biloba leaves, possessing multiple biological functions, such as decreasing platelet aggregation and ameliorating Alzheimer disease.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ginkgolide C
CAS 15291-76-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H24O11
Quantité 50 mg
Synonyme BN-52022 Ginkgolide-C
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (567.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1C2([C@@](O3)([H])[C@H](O)[C@H]4C(C)(C)C)C4([C@H]5O)[C@](OC5=O)([H])OC2(C3=O)[C@@](O)([C@@H]6C)[C@@]1([H])OC6=O
Poids moléculaire (g/mol) 440.4
Poids de la formule 440.4
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism