Learn More
Ginsenoside Rb3, MedChemExpress
Description
Ginsenoside Rb3 is extracted from steamed Panax notoginseng. Ginsenoside Rb3 exhibits inhibitory effect on TNFα-induced NF-κB transcriptional activity with an IC50 of 8.2 μM in 293T cell lines. Ginsenoside Rb3 also inhibits the induction of COX-2 and iNOS mRNA.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ginsenoside Rb3 |
| CAS | 68406-26-8 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C53H90O22 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | Gypenoside IV |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (92.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)([H])[C@@H]4O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)([H])O[C@@H]5CO)C)(CC[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]6([C@@]1([H])[C@]([C@@](CC/C=C(C)/C)(C)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]7O)O)O[C@@H]7CO[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H]8O)[C@@H]8O)([H])CC6)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 1079.27 |
| Afficher plus |