Learn More
Ginsenoside Rg5, MedChemExpress
Description
Ginsenoside Rg5 is the main component of Red ginseng. Ginsenoside blocks binding of IGF-1 to its receptor with an IC50 of ∼90 nM. Ginsenoside Rg5 also inhibits the mRNA expression of COX-2 via suppression of the DNA binding activities of NF-κB p65.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ginsenoside Rg5 |
| CAS | 186763-78-0 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C42H70O12 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (130.38 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]([C@@]12C)(CC[C@@]3([H])C4(C)C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]1([H])[C@@H](/C(C)=C/C/C=C(C)\C)CC2)([H])[C@]3(CC[C@@H]4O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]5O)([H])[C@@H]5O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)([H])O[C@@H]6CO)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 767.0 |
| Poids de la formule | 767.0 |
| Afficher plus |