Learn More
Invitrogen™ GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T Cells
Code produit 10034054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10034054 1 flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10034054 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K1864
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Les cellules GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T contiennent le récepteur du peptide inhibiteur gastrique (GIPR) humain.
  • Numéro d’adhésion : NM_000164.2
  • État de la population : Origine de clones à cellule unique
  • Les cellules GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T contiennent le récepteur du peptide inhibiteur gastrique (GIPR) humain, parfaitement intégré à la lignée cellulaire CellSensor™ CRE-bla HEK 293T. Les cellules CellSensor™ CRE-bla HEK 293T (réf. K1535) contiennent un gène rapporteur de la bêta-lactamase sous contrôle de l’élément de réponse de la CRE. Les cellules GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T sont validées sur le plan fonctionnel pour les concentrations de peptide inhibiteur gastrique (GIP) selon le facteur Z’ et CE50. En outre, les cellules GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T ont été dosageées pour vérifier les performances de dosage dans des conditions variables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion NM_000164.2
Entrée du dosage Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire
État des cellules Division cellulaire
Contenu et stockage Les cellules GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T sont expédiées sur de la glace sèche, 8 x 10^6 cellules⁄flacon. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate.
Méthode de détection Fluorescent
À utiliser avec (application) FRET
Classe de protéines humaines Récepteur couplé aux protéines G (GPCR)
État de la population Origine de clones à cellule unique
Gamme de produits GeneBLAzer
Quantité 1 flacon
Affichage Point final
Entrée cible GIPR
Type Cellule GIPR-CRE-bla HEK 293T
Lignée cellulaire 293T (HEK)
System Type GeneBLAzer™
Druggable Target GPCR