Learn More
BOLA Robinets d'arrêt GL à 2 voies EX
Code produit 10365944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
GL25
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Conditionnement
10365944 GL25 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10365944 Fournisseur BOLA Code fournisseur E 71225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.73€
    106.88€ / 1 pièces
    Économisez 41.85€
    28% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
Robinets d'arrêt GL à 2 voies EX Bouchon cylindrique en PTFE-EX et orifices à vis GL, type : 2 voies, alésage droit
  • Robinet à deux voies en PTFE-EX conducteur avec alésage droit et deux raccords à filetage GL ou robinet à trois voies avec alésage en forme de L ou de T et trois raccords à filetage GL.
  • Bouchon de robinet d'arrêt cylindrique en PTFE-EX conducteur pour une bonne étanchéité, vanne d'arrêt avec indication du sens d'écoulement.
  • Poignée en PP rouge.
  • Convient pour une pression jusqu'à 6 bars maximum, convient pour le vide.
  • Raccordement de tubes ou de tuyaux avec BOLA Joints vissés de laboratoire EX .
Spécification
Diamètre (métrique) 8 mm
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 78 mm
Taille du bouchon GL25
Largeur (métrique) 40 mm
Certifications/Conformité FDA