Learn More
BOLA GL-Aeration
Code produit 15259523
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume d’échantillon:
0,2 μL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume d’échantillon Conditionnement
15259523 0,2 μL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15259523 Fournisseur BOLA Code fournisseur N169718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.80€
    45.93€ / 1 pièces
    Économisez 12.87€
    21% de réduction
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Taille des pores du filtre d'aération GL : 0,20 μm
Filtre avec membrane en PTFE et tube flexible, bouchon à vis en PPS pour filetage GL.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Porosité 0,2 μm
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) 33 mm
Volume d’échantillon 0,2 μL