Learn More
Bouchon à vis GL 45 pour flacon de laboratoire pour milieux de culture Pyrex GL 45
Description
- Les bouchons à vis du système de raccordement pour les flacons de laboratoire pour milieux de culture Pyrex™ GL 45 facilitent le transfert de liquides vers un système fermé et stérile, idéals pour les laboratoires de chimie et de biotechnologie
- Choisir d’abord un bouchon à vis de raccordement à deux ou trois ports, puis ajouter des adaptateurs de tubulure et des inserts pour la fixer.
- Quatre diamètres de tubulure différents peuvent être pris en charge (dia. ext. de 1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm et 6,0 mm)
- Le kit supplémentaire de compensation de pression comprenant un filtre à membrane avec des pores de 0,2 μm permet d’égaliser la pression stérile
- Les ports inutilisés peuvent être scellés avec un obturateur (15123937)
- Les composants sont entièrement interchangeables et compatibles avec les bouchons à vis à deux et trois ports
- Les bouchons à vis et les composants résistent à une température allant jusqu’à 140°C
- Autoclavables et lavables en lave-vaisselle
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les laboratoires de chimie et de biotechnologie |
| Diamètre du filetage | 45 mm |
| Comprend | Trois ports GL14 |
| Type de produit | Bouchon à vis GL45 |