Learn More
Sampling Systems™ Bouteille en acier inoxydable GL45
Code produit 17962022 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
500 ml
1 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17962022 100 ml 1 pièce
17972022 500 ml 1 pièce
17982022 1 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17962022 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A886100
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouteilles en acier inoxydable GL45 sont idéales pour le stockage des liquides et sont utilisées dans un large éventail de secteurs industriels. Le filetage GL45, le bouchon et la bague d'étanchéité en PTFE assurent une étanchéité hermétique, protégeant ainsi le contenu des facteurs externes.
  • Fabriqué en acier inoxydable 316L résistant à la corrosion
  • Comprend un filetage de bouteille GL45 largement utilisé
  • Doté d'un bouchon à vis étanche avec joint en PTFE
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Capacité (impériale) 3,4 oz.
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable (316L)
Quantité 1 flacon
Closure Included Oui
Forme Cylindrique
Fit for Purpose Qualité certifiée
Hauteur (métrique) 89 mm
Type de produit Flacon de stockage en métal
Matériau du bouchon Acier inoxydable (316L)
Diamètre (métrique) 45 mm
Type de bouchon Bouchon à vis