Learn More
MedChemExpress Glabridin
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 324.37 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 59870-68-7 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 99.77% |
| Solubilité | DMSO : 25 mg/mL (77.07 mM∣Need ultrasonic) |
| Cible | PPAR∣Reactive Oxygen Species∣Bacterial |
| Quantité | 10 mg |