Learn More
Gibco™ MEM de Glasgow
Code produit 11570576 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11570576 500 mL 1 pièce
11580576 10 x 500 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11570576 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 21710025
 Article restreint
En stock
MEM de Glasgow
Le milieu minimum essentiel de Glasgow (GMEM) a été initialement développé par Ian McPherson et Michael Stoker en tant que modification du milieu de Eagle. Il a été utilisé pour étudier les facteurs génétiques qui affectaient la compétence des cellules. Le MEM de Glasgow a été développé pour utilisation avec des lignées cellulaires de reins telles que les BHK-21.
Le MEM de Glasgow est unique comparé aux autres milieux car il contient deux fois la concentration d’amino-acides et de vitamines par rapport au milieu de base d’Eagle original, et il est utilisé sans sérum. Le MEM de Glasgow a été initialement formulé avec un bouillon de phosphate de tryptose à 10 %.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication suivant les BPFa sur deux sites
Le MEM de Gibco™ Glasgow est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit comparable au milieu MEM de Gibco™ Glasgow fabriqué sur notre site situé à Grand Island (11710/035). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le MEM de Glasgow ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le MEM de Glasgow nécessite habituellement une supplémentation avec un bouillon de phosphate tryptose à 10 %. Le MEM de Glasgow utilise un système tampon bicarbonate de sodium (2,75 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieu MEM de Glasgow
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol
Sans additif Sans HEPES
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 500 mL
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
État réglementaire Pour diagnostic in vitro
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu MEM de Glasgow, 500 ml, forme liquide, avec L-glutamine, rouge de phénol, durée de conservation de 12 mois, conditions de stockage entre 2 et 8°C, utilisé pour la culture cellulaire de mammifères