Learn More
Huber Ensemble d’accessoires en verre, piège à froid
Code produit 17745184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17745184 Verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17745184 Fournisseur Huber Code fournisseur 505286
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2450.00€
    2005.92€ / 1 pièces
    Économisez 444.08€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ensemble d’accessoires en verre pour piège à froid CT50 Single OLÉ.
  • L’ensemble d’accessoires en verre pour piège froid CT50 Single OLÉ comprend :
  • 503344 corps de piège en verre
  • 503345 Adaptateur de robinet d’arrêt à vide à trois voies
  • 503346 flasque réceptrice de 1 litre
  • 503347 serre-dégagement rapide 100 mm
  • 504544 Joint torique DN100
Spécification
Matériau Verre
Type Kit d’accessoires