Learn More
SI Analytics™ Électrode de référence pour Ag / AgCl en verre
Code produit 10420772 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
170 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10420772 170 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10420772 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285111504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00€
    225.67€ / 1 pièces
    Économisez 22.33€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Particulièrement utile pour la séparation des électrodes combinées en électrodes de mesure et de référence séparées. L’électrode de référence pour lg/AgCl en verre SI Analytics™ est destinée à des applications spéciales et rend les applications comp
  • Combinaison d’électrodes de mesure pures, par exemple pour des mesures sélectives d’ions ou des constructions spéciales avec une électrode de référence
  • Titrations redox avec une valeur pH constante avec des électrodes en verre comme référence et des capteurs redox simples comme électrode de mesure
  • Application d’électrodes à double électrolyte pour une adaptation optimale de l’électrolyte de référence au milieu de mesure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Type Électrode de référence
Électrolyte de référence Ag/AgCl
Gamme de température (métrique) 5°C à 135°C
Longueur (métrique) 170 mm