Learn More
Globe Scientific Bouteilles de médias ambrés en verre
Code produit 31922185 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Conditionnement:
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31922185 500 mL 10 pièces
31923758 50 mL 10 pièces
31921772 100 mL 10 pièces
31923315 250 mL 10 pièces
31923888 1 L 10 pièces
31921521 2 L 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31922185 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 8110500
Expédition estimée: 04-01-2027
Les bouteilles de médias ambrés Globe Glass™ sont conçues avec un large bouche pour faciliter le remplissage, la distribution et la pipette.
  • Un anneau de coulée sans goutte et un bouchon à vis en polypropylène (PP) autoclavable permettent la stérilisation des milieux et des réactifs.
  • Les bouteilles de médium ambré Globe Glass™ sont un excellent choix pour le mélange, le stockage et le transport de solutions et de médias photosensibles.
  • Disponible en formats de 50 mL à 2000 mL.
  • ASTM E438, Type I, Classe A, verre borosilicate 3.3
  • La couleur ambrée réduit la transmission de la lumière
  • Le système d’emballage GlassGuard™ protège contre les dommages causés par le transit
  • Bouchon à vis en polypropylène GL32 (PP) de taille 50 mL
  • Bouchons de vis en polypropylène (PP) GL45 sur des tailles de 100 mL à 2 L
  • Anneau de versement pour un transfert de liquide sans goutte
  • Forte résistance aux produits chimiques
  • Graduations métriques à double échelle
  • Impression émaillée blanche durable
  • Grande zone de marquage blanche
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Couleur Ambré
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Fileté
Taille du bouchon GL45
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 16,91 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon de culture ambré