Learn More
Hecht Karl™ Tubes de fermentation Glass Assistant™
Code produit 10318721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
10 à 11 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10318721 10 à 11 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10318721 Fournisseur Hecht Karl™ Code fournisseur 41350010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.39€
    3.42€ / 1 pièces
    Économisez 2.97€
    46% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Spécification
Matériau Verre
Diamètre (métrique) externe 10 à 11 mm
Longueur totale (métrique) 200 mm
Quantité d’emballage 1/boîte
Type de produit Tube de fermentation