Learn More
Socorex™ Corps en verre
Code produit 10560753
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
10 ml
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10560753 10 ml 6 pièces
10151872 2 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10560753 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 0187.10
Expédition estimée: 06-01-2027
Spécification
Type de produit Corps en verre
Volume (métrique) 10 ml
À utiliser avec (équipement) Pour seringue à remplissage automatique